Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kompressionsfittings i rustfrit stål
Artikelnummer. 11845453 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Til brug med:
0,125 tommer NPT(M)
0,25 tommer NPT(M)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
11845453 0,25 tommer NPT(M) Hver
11835453 0,125 tommer NPT(M) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11845453 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3140635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 DKK
    109.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.77 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Rustfrit stål
Til brug med 0,25 tommer NPT(M)
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 93 °C
Produkttype Kompressionsfitting