Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kompressionsfittings i rustfrit stål
Artikelnummer. 11835453
Skift visning
Til brug med:
0,125 tommer NPT(M)
0,25 tommer NPT(M)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med unitSize
11835453 0,125 tommer NPT(M) Hver
11845453 0,25 tommer NPT(M) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11835453 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3140634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 DKK
    117.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.34 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Rustfrit stål
Til brug med 0,125 tommer NPT(M)
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 93 °C
Produkttype Kompressionsfitting