Få mere at vide
Tenak™ Komfortstativ i rustfrit stål til opretstående frysere
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Æsker (4 x 5/20)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Seks forskellige kassehøjder
- Passer til alle frysermodeller
- Rustfrit stål.
- Kryobokse sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Celledelere | Ja |
| Inkluderer | Standard hvide papkasser med 9x9 celledelere. |
| Produkttype | Komfortstativ |
| Array | 4 x 5 |
| Holder | Æsker (4 x 5/20) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 20 |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Antal stativer | 20 |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Vis mere |