Beskrivelse
- Seks forskellige kassehøjder
- Passer til alle frysermodeller
- Rustfrit stål.
- Kryobokse sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Celledelere | Ja |
| Holder | Æsker (3 x 3/9) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 3 |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Antal stativer | 9 |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Dybde (metrisk) | 421 mm |
| Produkttype | Komfortstativ |
| Vis mere |