Få mere at vide
Tenak™ Komfortstativ i rustfrit stål til opretstående frysere
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Mikrotiterplader (3 x 5/15)
Mikrotiterplader (3 x 6/18)
Mikrotiterplader (4 x 5/20)
Mikrotiterplader (5 x 5/25)
Æsker (2 x 5/10)
Æsker (28)
Æsker (3 x 3/9)
Æsker (3 x 4/12)
Æsker (4 x 3/12)
Æsker (4 x 4/16)
Æsker (5 x 3/15)
Æsker (5 x 4/20)
Æsker (5 x 5/25)
Højde (metrisk):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Seks forskellige kassehøjder
- Passer til alle frysermodeller
- Rustfrit stål.
- Kryobokse sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Celledelere | Ja |
| Produkttype | Komfortstativ |
| Array | 3 x 4 |
| Holder | Æsker (3 x 4/12) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 12 |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Antal stativer | 12 |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Vis mere |