Få mere at vide
Tenak™ Komfortstativ i rustfrit stål til opretstående frysere
Artikelnummer. 15210744 Shop alle TENAK produkter
Skift visning
Holder:
Mikrotiterplader (3 x 5/15)
Mikrotiterplader (3 x 6/18)
Mikrotiterplader (4 x 5/20)
Mikrotiterplader (5 x 5/25)
Æsker (2 x 5/10)
Æsker (28)
Æsker (3 x 3/9)
Æsker (3 x 4/12)
Æsker (4 x 3/12)
Æsker (4 x 4/16)
Æsker (5 x 3/15)
Æsker (5 x 4/20)
Æsker (5 x 5/25)
Højde (metrisk):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15210744 Æsker (5 x 4/20) 285 mm Hver
15240734 Æsker (5 x 3/15) 285 mm Hver
15220754 Æsker (5 x 5/25) 285 mm Hver
12497060 Mikrotiterplader (5 x 5/25) 332 mm Hver
15160875 Æsker (4 x 4/16) 228 mm Hver
15105952 Æsker (4 x 3/12) 228 mm Hver
12477060 Mikrotiterplader (3 x 5/15) 200 mm Hver
12487060 Mikrotiterplader (4 x 5/20) 266 mm Hver
12487080 Mikrotiterplader (3 x 6/18) 200 mm Hver
15240764 Æsker (3 x 4/12) 246 mm Hver
15240784 Æsker (2 x 5/10) 214 mm Hver
15280754 Æsker (3 x 3/9) 246 mm Hver
15290784 Æsker (3 x 3/9) 261 mm Hver
15250744 Æsker (28) 398 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15210744 Leverandør Tenak™ Leverandørnr. TE24234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00 DKK
    1160.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 249.73 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Placer kryobokse i skuffer med Tenak™ Komfortstativ i rustfrit stål til opretstående frysere. Denne komfortstativstruktur øger fleksibiliteten og reducerer driftsvægten sammenlignet med stativtyper.
  • Seks forskellige kassehøjder
  • Passer til alle frysermodeller
  • Rustfrit stål.
  • Kryobokse sælges separat
Tekniske data
Celledelere Ja
Holder Æsker (5 x 4/20)
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 20
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
Antal stativer 20
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Mængde Pakke m. 1 stk.
Dybde (metrisk) 558 mm
Produkttype Komfortstativ
Højde (metrisk) 285 mm
Array 5 x 4
Bredde (metrisk) 140 mm