Få mere at vide
Tenak™ Komfortstativ i rustfrit stål til opretstående frysere
Artikelnummer. 12477060 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Mikrotiterplader (3 x 5/15)
Mikrotiterplader (3 x 6/18)
Mikrotiterplader (4 x 5/20)
Mikrotiterplader (5 x 5/25)
Æsker (2 x 5/10)
Æsker (28)
Æsker (3 x 3/9)
Æsker (3 x 4/12)
Æsker (4 x 3/12)
Æsker (4 x 4/16)
Æsker (5 x 3/15)
Æsker (5 x 4/20)
Æsker (5 x 5/25)
Højde (metrisk):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12477060
Brand: Tenak™ TE35502
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Placer kryobokse i skuffer med Tenak™ Komfortstativ i rustfrit stål til opretstående frysere. Denne komfortstativstruktur øger fleksibiliteten og reducerer driftsvægten sammenlignet med stativtyper.
  • Seks forskellige kassehøjder
  • Passer til alle frysermodeller
  • Rustfrit stål.
  • Kryobokse sælges separat
Tekniske data
Celledelere Ja
Produkttype Komfortstativ
Array 3 x 5
Holder Mikrotiterplader (3 x 5/15)
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 15
Hylder 15
Stabelbar Ja
Til brug med (applikation) Microtiter Plader
Til brug med (udstyr) Kummefryser
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Mængde Pakke m. 1 stk.
Bredde (metrisk) 135 mm
Højde (metrisk) 200 mm
Dybde (metrisk) 450 mm