Få mere at vide
Tenak™ Komfort stålstativ til kryogene frysere
Artikelnummer. 15240854 Shop alle TENAK produkter
Dimensioner (L x B x H):
140 x 140 x 536 mm
140 x 140 x 610 mm
140 x 140 x 635 mm
140 x 140 x 775 mm
140 x 140 x 832 mm
688 x 159 x 268 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15240854
Brand: Tenak™ TE24566
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med fjederlåse monteret på hver hylde for at sikre kryobokse. Tenak™ Komfort stålstativ til kryogene frysere kan bruges med de fleste standardhøjde kryobokse i pap, polypropylen og polycarbonat.
  • Fås i en række højder
  • Kan bruges med alle frysermodeller
  • Sælges uden kryobokse
  • Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Celledelere Ja
Inkluderer Fjederlås
Produkttype Komfortstativ
Holder Kasser
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 6
Til brug med (udstyr) Kummefryser
Mængde Pakke m. 1 stk.
Dimensioner (L x B) 140 x 635mm
Dimensioner (L x B x H) 140 x 140 x 635 mm
Bredde (metrisk) 140 mm
Højde (metrisk) 635 mm
Dybde (metrisk) 140 mm