Få mere at vide
Tenak™ Komfort stålstativ til kryogene frysere
Shop alle TENAK produkter
Dimensioner (L x B x H):
140 x 140 x 536 mm
140 x 140 x 610 mm
140 x 140 x 635 mm
140 x 140 x 775 mm
140 x 140 x 832 mm
688 x 159 x 268 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fås i en række højder
- Kan bruges med alle frysermodeller
- Sælges uden kryobokse
- Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Fjederlås |
| Produkttype | Komfortstativ |
| Holder | Kasser |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 4 |
| Til brug med (udstyr) | Kummefryser |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Dimensioner (L x B) | 140 x 536mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 140 x 536 mm |
| Bredde (metrisk) | 140 mm |
| Vis mere |