Få mere at vide
Miele Professional™ Stort tilbehør til vaskemaskine-desinfektor
Shop alle Miele produkter
:
Mål (D x B x H): 60 x 60 x 30 mm
Beskrivelse
Passer til alle maskiner, bredde 60, dybde 60 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Sokkel/sokkel |
| Farve | Rustfrit stål |
| Stil | UE 30-60/60-78 Sokkel |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmidler, medicinske |
| Dybde (metrisk) | 60 cm |
| Højde (metrisk) | 30 mm |
| Bredde (metrisk) | 60 mm |
| Mængde | 1 hver |