Få mere at vide
Nickel Electro™ Flaskeclips i rustfrit stål
Artikelnummer. 11756577 Shop alle Nickel-Electro produkter
Holder:
1 L konisk kolbe
100 ml konisk kolbe
2 L konisk kolbe
2,8 l Fernbach-kolbe
25 ml konisk kolbe
250 ml konisk kolbe
50 ml konisk kolbe
500 ml konisk kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11756577
Brand: Nickel Electro™ FC0100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til personlig clips-arrangement leveres clips med alle nødvendige fastgørelser, så de kan fastgøres til den perforerede bakke. Nickel Electro™ Flaskclips i rustfrit stål er velegnet til kolber og kan autoklaveres.
  • Meget fleksibelt elastisk design, der gør det muligt for glasvarer nemt at glide ind i clipsen og alligevel forblive sikkert under blanding
  • Ingen skarpe kanter til at skære eller ridse glasvarer på
  • Kan autoklaveres
  • Plast bund
  • Nem at samle og fjerne kolbeclips fra perforeret bakke
Tekniske data
Holder 100 ml konisk kolbe
Produkttype Flaske Clip
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Perforeret blandeskive