Få mere at vide
Nickel Electro™ Flaskeclips i rustfrit stål
Shop alle Nickel-Electro produkter
Holder:
1 L konisk kolbe
100 ml konisk kolbe
2 L konisk kolbe
2,8 l Fernbach-kolbe
25 ml konisk kolbe
250 ml konisk kolbe
50 ml konisk kolbe
500 ml konisk kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Meget fleksibelt elastisk design, der gør det muligt for glasvarer nemt at glide ind i clipsen og alligevel forblive sikkert under blanding
- Ingen skarpe kanter til at skære eller ridse glasvarer på
- Kan autoklaveres
- Plast bund
- Nem at samle og fjerne kolbeclips fra perforeret bakke
Specifications
Specifications
| Holder | 25 ml konisk kolbe |
| Produkttype | Flaske Clip |
| Materiale | Rustfrit stål |