Beskrivelse
- Rustfrit stål
- Passer til alle Kummefryser modeller
Tekniske data
Tekniske data
| Celledelere | Ja |
| Holder | Kasser |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 5 |
| Til brug med (udstyr) | Kummefryser |
| Mængde | 1 stk. |
| Dimensioner (L x B) | 140 x 669 mm |
| Dybde (metrisk) | 140 mm |
| Inkluderer | Låsestang |
| Produkttype | Klassisk stativ |
| Vis mere |