Få mere at vide
Tenak™ Klassisk stativ i rustfrit stål
Shop alle TENAK produkter
Holder:
6
8
9
10
11
12
13
Størrelse:
Til kassehøjde: 100 mm
Til kassehøjde: 50 mm
Til kassehøjde: 75 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Passer til kasser i standardstørrelse med 9x9 og 10x10 celledelere
- Maks. fodaftryk på 134x134 mm
- Stativ til 50 mm kassehøjde
Tekniske data
Tekniske data
| Celledelere | Ja |
| Inkluderer | Låsestang |
| Produkttype | Klassisk stativ |
| Holder | 10 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 10 |
| Til brug med (applikation) | Sikre kryobokse |
| Til brug med (udstyr) | Kryogen fryser |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Vis mere |