Få mere at vide
Tenak™ Klassisk stativ i rustfrit stål
Artikelnummer. 11577254 Shop alle TENAK produkter
Holder:
6
8
9
10
11
12
13
Størrelse:
Til kassehøjde: 100 mm
Til kassehøjde: 50 mm
Til kassehøjde: 75 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11577254
Brand: Tenak™ TE21466
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar kryobokse i standardstørrelse i frysere til flydende nitrogen ved hjælp af Tenak™ Klassisk stativ i rustfrit stål. Det klassiske stativ med lav vægt kommer med en låsestang til at holde kasser på plads.
  • Passer til kasser i standardstørrelse med 9x9 og 10x10 celledelere
  • Maks. fodaftryk på 134x134 mm
  • Stativ til 75 mm kassehøjde
Tekniske data
Celledelere Ja
Inkluderer Låsestang
Produkttype Klassisk stativ
Holder 8
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 8
Til brug med (applikation) Sikre kryobokse
Til brug med (udstyr) Kryogen fryser
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Mængde Pakke m. 1 stk.
Størrelse Til kassehøjde: 75 mm
Bredde (metrisk) 140 mm
Højde (metrisk) 629 mm
Dybde (metrisk) 140 mm