Få mere at vide
Tenak™ Klassisk stativ i rustfrit stål
Artikelnummer. 11507254 Shop alle TENAK produkter
Holder:
6
8
9
10
11
12
13
Størrelse:
Til kassehøjde: 100 mm
Til kassehøjde: 50 mm
Til kassehøjde: 75 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11507254
Brand: Tenak™ TE21456
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar kryobokse i standardstørrelse i frysere til flydende nitrogen ved hjælp af Tenak™ Klassisk stativ i rustfrit stål. Det klassiske stativ med lav vægt kommer med en låsestang til at holde kasser på plads.
  • Passer til kasser i standardstørrelse med 9x9 og 10x10 celledelere
  • Maks. fodaftryk på 134x134 mm
  • Stativ til 50 mm kassehøjde
Tekniske data
Celledelere Ja
Inkluderer Låsestang
Produkttype Klassisk stativ
Holder 12
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 12
Til brug med (applikation) Sikre kryobokse
Til brug med (udstyr) Kryogen fryser
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Mængde Pakke m. 1 stk.
Størrelse Til kassehøjde: 50 mm
Bredde (metrisk) 140 mm
Højde (metrisk) 665 mm
Dybde (metrisk) 140 mm