Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stålbeholder Chem-Tech - syrebestandig med låg
Artikelnummer. 30284951
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 l
30 l
40 l
50 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284951 15 l
30284995 30 l
30284998 40 l
30285046 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30284951 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 51750151
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemisk teknologi i rustfrit stål af højeste kvalitet – syrefast. Fremstillet af 1 mm rustfrit stål (EN1.4404). Beregnet til antibiotika, vacciner, kemikalier og væsker. Fremstillet i Sverige.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Tekniske data
Produkttype Pail
Kapacitet (metrisk) 15 l
Farve Silver
Materiale Stainless Steel (316L)