Få mere at vide
Nickel Electro™ Chattaway spatler i rustfrit stål
Artikelnummer. 15247203 Shop alle Nickel-Electro produkter
Længde (metrisk):
350 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15247203
Brand: Nickel Electro™ 2318
Contains a flat surface on one end, and a spatula bent at a 45° angle on the other. Nickel-Electro™ Stainless Steel Chattaway Spatula includes a non-magnetic, bright finish.
  • Flat on one end, bent at 45° angle on the other.
  • Stainless steel, non-magnetic with bright finish
  • 350mm Length
  • Supplied in packs of 5
Tekniske data
Mængde 5 Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Chattaway dobbeltspatel
Slutte Lyse
Længde (metrisk) klinge 100 mm
Bredde (metrisk) klinge 10 mm
Bladmateriale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 350 x 10 mm
Temperatur (metrisk) Maks -196 °C til +550 °C
Håndtag Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 350 mm