Få mere at vide
Sperian™ Stainless Steel Chainsaw Karabiner
Specifica
Specifica
| Dimensioner (L x B) | 163 x 36 mm |
| Til brug med (udstyr) | This chainsaw karabiner has been especially designed to fit Butterfly II and Dragonfly belts. For quick and easy attachment for the chainsaw. |
| Vægt (metrisk) | 0.265kg |
| Bredde (metrisk) | 36 mm |
| Længde (metrisk) | 163 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Produkttype | Chainsaw Karabiner |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?