Få mere at vide
Cole-Parmer™ Cellespreder i rustfrit stål
Artikelnummer. 11706018
Skift visning
Til brug med (udstyr):
60 mm plader
90 mm plader
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11706018 90 mm plader Hver
11770259 60 mm plader Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11706018 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1421202
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Cellespreder i rustfrit stål har en glat trekantet ende med lige spredestang.
  • Både små og store størrelser er 302 mm (8 tommer) lang.
  • Autoklaver eller flamme steriliser.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (udstyr) 90 mm plader
Længde (engelsk) 6,8 tommer
Længde (metrisk) 172 mm
Mængde 1 Pk.
Form Trekantet
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Cellespreder
Til brug med (applikation) Overfladespredning