Få mere at vide
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML F2, NVLAP
Shop alle Ohaus produkter
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Der er lavet vægte i masser fra 1 gram til 1 kilogram Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
- Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie
- NVLAP Kalibreringscertifikat er akkrediteret til ISO 17025, som kan genkendes gennem ILAC
- Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en meget poleret spejllignende finish, som gør det let at se ridser og fremmedlegemer på vægten, hvilket giver stabilitet og lang levetid
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | NVLAP Akkrediteret certifikat |
Materiale | Rustfrit stål (316) |
Masse | 5 kg |
Tolerance | 80 mg |
Inkluderer | Beskyttende etui |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML F2, NVLAP >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion