Få mere at vide
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML F1, NVLAP
Artikelnummer. 16692422 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse unitSize
16692422 1 mg -
16602432 2 mg Hver
16612432 5 mg Hver
16622432 10 mg -
16632432 20 mg -
16642432 50 mg -
16652432 100 mg -
16662432 200 mg -
16672432 500 mg -
16682432 1 g -
16692432 2 g Hver
16602442 5 g -
16612442 10 g -
16622442 20 g -
16632442 50 g -
16642442 100 g Hver
16652442 200 g -
16662442 500 g -
16672442 1 kg -
16682442 2 kg -
16692442 5 kg -
16602452 10 kg Hver
16612452 20 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 16692422 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 80780331
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med en NVLAP Akkrediteret certifikat og justeret til at opfylde eller overskride OIML F1-tolerancer
  • Der er lavet vægte i masser fra 1 gram til 1 kilogram Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
  • Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie
  • NVLAP Kalibreringscertifikat er akkrediteret til ISO 17025, som kan genkendes gennem ILAC
  • Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en meget poleret spejllignende finish, som gør det let at se ridser og fremmedlegemer på vægten, hvilket giver stabilitet og lang levetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance NVLAP Akkrediteret certifikat
Materiale 3003-H14 aluminium
Vægt (metrisk) 0.020 kg
Masse 1 mg
Tolerance 0.020 mg
Inkluderer Beskyttende etui