Få mere at vide
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML F1, NVLAP
Shop alle Ohaus produkter
                                Masse:
                                1 mg
                                2 mg
                                5 mg
                                10 mg
                                20 mg
                                50 mg
                                100 mg
                                200 mg
                                500 mg
                                1 g
                                2 g
                                5 g
                                10 g
                                20 g
                                50 g
                                100 g
                                200 g
                                500 g
                                1 kg
                                2 kg
                                5 kg
                                10 kg
                                20 kg
                                Pakningsstørrelse: 
                                Hver
                    Beskrivelse
- Der er lavet vægte i masser fra 1 gram til 1 kilogram Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
- Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie
- NVLAP Kalibreringscertifikat er akkrediteret til ISO 17025, som kan genkendes gennem ILAC
- Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en meget poleret spejllignende finish, som gør det let at se ridser og fremmedlegemer på vægten, hvilket giver stabilitet og lang levetid
            Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | NVLAP Akkrediteret certifikat | 
| Materiale | Troemner Alloy 8 | 
| Vægt (metrisk) | 3 kg | 
| Masse | 2 kg | 
| Tolerance | 10 mg | 
| Inkluderer | Beskyttende etui | 
                    Korrektion af produktindhold
Produkttitel
			Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML F1, NVLAP > 
            Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion