Få mere at vide
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML F1, NVLAP
Shop alle Ohaus produkter
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Descripción
- Der er lavet vægte i masser fra 1 gram til 1 kilogram Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
- Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie
- NVLAP Kalibreringscertifikat er akkrediteret til ISO 17025, som kan genkendes gennem ILAC
- Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en meget poleret spejllignende finish, som gør det let at se ridser og fremmedlegemer på vægten, hvilket giver stabilitet og lang levetid
Especificaciones
Especificaciones
| Certificeringer/compliance | NVLAP Akkrediteret certifikat |
| Materiale | Troemner Alloy 8 |
| Vægt (metrisk) | 0.300 kg |
| Masse | 200 g |
| Tolerance | 1 mg |
| Inkluderer | Beskyttende etui |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido