Få mere at vide
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML F1, NVLAP Artikelnummer.: 16602432
Forventet forsendelse: 03-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00 DKK
    335.08 DKK / Hver
    Spare 13.92 DKK
    3% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML F1, NVLAP
Artikelnummer. 16602432 Shop alle Ohaus produkter
2 mg, Hver
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16602432
Brand: Ohaus™ 80780332
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00 DKK
    335.08 DKK / Hver
    Spare 13.92 DKK
    3% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-12-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Leveres med en NVLAP Akkrediteret certifikat og justeret til at opfylde eller overskride OIML F1-tolerancer
  • Der er lavet vægte i masser fra 1 gram til 1 kilogram Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
  • Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie
  • NVLAP Kalibreringscertifikat er akkrediteret til ISO 17025, som kan genkendes gennem ILAC
  • Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en meget poleret spejllignende finish, som gør det let at se ridser og fremmedlegemer på vægten, hvilket giver stabilitet og lang levetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance NVLAP Akkrediteret certifikat
Materiale 3003-H14 aluminium
Vægt (metrisk) 0.030 kg
Masse 2 mg
Tolerance 0.020 mg
Inkluderer Beskyttende etui
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML F1, NVLAP >