Få mere at vide
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML F1
Artikelnummer. 16682412 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse Pakningsstørrelse
16682412 10 g -
16662402 1 mg -
16672402 2 mg -
16682402 5 mg -
16692402 10 mg -
16602412 20 mg -
16612412 50 mg -
16622412 100 mg -
16632412 200 mg -
16642412 500 mg -
16652412 1 g -
16662412 2 g -
16672412 5 g Hver
16692412 20 g -
16602422 50 g Hver
16612422 100 g -
16622422 200 g Hver
16632422 500 g -
16642422 1 kg -
16652422 2 kg Hver
16662422 5 kg -
16672422 10 kg -
16682422 20 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 16682412 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 80780319
På lager
Justeret til at opfylde eller overskride OIML F1-tolerancer
  • Der er lavet vægte i masser fra 1 gram til 1 kilogram Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
  • Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie, hvilket beskytter din investering
  • Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en meget poleret spejllignende finish, som gør det let at se ridser og fremmedlegemer på vægten, hvilket giver stabilitet og lang levetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Intet certifikat
Materiale Troemner Alloy 8
Vægt (metrisk) 0.030 kg
Masse 10 g
Tolerance 0.2 mg
Inkluderer Beskyttende etui