Description
- Der er lavet vægte i masser fra 1 gram til 1 kilogram Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
- Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie, hvilket beskytter din investering
- Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en meget poleret spejllignende finish, som gør det let at se ridser og fremmedlegemer på vægten, hvilket giver stabilitet og lang levetid
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Intet certifikat |
| Materiale | Rustfrit stål (304) |
| Vægt (metrisk) | 0.200 kg |
| Masse | 200 mg |
| Tolerance | 0.060 mg |
| Inkluderer | Beskyttende etui |