Få mere at vide
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML E2, NVLAP
Artikelnummer. 16662392 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse unitSize
16662392 20 g -
16632382 1 mg -
16642382 2 mg -
16652382 5 mg Hver
16662382 10 mg -
16672382 20 mg -
16682382 50 mg Hver
16692382 100 mg -
16602392 200 mg Hver
16612392 500 mg -
16622392 1 g Hver
16632392 2 g -
16642392 5 g -
16652392 10 g Hver
16672392 50 g -
16682392 100 g -
16692392 200 g Hver
16602402 500 g -
16612402 1 kg Hver
16622402 2 kg Hver
16632402 5 kg -
16642402 10 kg -
16652402 20 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 16662392 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 80780297
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med en NVLAP Akkrediteret certifikat og justeret til at opfylde eller overskride OIML E2-tolerancer
  • Der er lavet vægte i masser fra 1 gram til 20 kg Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
  • Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie
  • NVLAP Kalibreringscertifikat er akkrediteret til ISO 17025, som kan genkendes gennem ILAC
  • Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en meget poleret, spejllignende finish, som gør det let at se ridser og fremmedlegemer på vægten, hvilket giver stabilitet og lang levetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance NVLAP Akkrediteret certifikat
Materiale Troemner Alloy 8
Vægt (metrisk) 0.040 kg
Masse 20 g
Tolerance 0.050 mg
Inkluderer Beskyttende etui