Få mere at vide
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML E2, NVLAP
Artikelnummer. 16662382 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse unitSize
16662382 10 mg -
16632382 1 mg -
16642382 2 mg -
16652382 5 mg Hver
16672382 20 mg -
16682382 50 mg Hver
16692382 100 mg -
16602392 200 mg Hver
16612392 500 mg -
16622392 1 g Hver
16632392 2 g -
16642392 5 g -
16652392 10 g Hver
16662392 20 g -
16672392 50 g -
16682392 100 g -
16692392 200 g Hver
16602402 500 g -
16612402 1 kg Hver
16622402 2 kg Hver
16632402 5 kg -
16642402 10 kg -
16652402 20 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 16662382 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 80780287
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med en NVLAP Akkrediteret certifikat og justeret til at opfylde eller overskride OIML E2-tolerancer
  • Der er lavet vægte i masser fra 1 gram til 20 kg Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
  • Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie
  • NVLAP Kalibreringscertifikat er akkrediteret til ISO 17025, som kan genkendes gennem ILAC
  • Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en meget poleret, spejllignende finish, som gør det let at se ridser og fremmedlegemer på vægten, hvilket giver stabilitet og lang levetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance NVLAP Akkrediteret certifikat
Materiale Rustfrit stål (304)
Vægt (metrisk) 0.200 kg
Masse 10 mg
Tolerance 0.008 mg
Inkluderer Beskyttende etui