Få mere at vide
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML E1, NVLAP
Artikelnummer. 16682282 Shop alle Ohaus produkter
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16682282
Brand: Ohaus™ 30390934
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med en NVLAP Akkrediteret certifikat og tilpasset til at opfylde eller overskride OIML E1-tolerancer
  • OIML klasse E1 tilbyder høj nøjagtighed med snævre tolerancer og garanteret usikkerhed 1/3 af tolerancen
  • Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en højpoleret spejllignende finish
  • Der er lavet vægte i masser fra 1 gram til 20 kg Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
  • Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie
  • NVLAP Kalibreringscertifikat er akkrediteret til ISO 17025, som kan genkendes gennem ILAC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance NVLAP Akkrediteret certifikat
Materiale Troemner Alloy 8
Masse 200 g
Tolerance 0.100 mg
Inkluderer Beskyttende etui