Få mere at vide
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML E1, NVLAP
Leveres med en NVLAP Akkrediteret certifikat og tilpasset til at opfylde eller overskride OIML E1-tolerancer
Brand: Ohaus™ 30390929
23912.92 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- OIML klasse E1 tilbyder høj nøjagtighed med snævre tolerancer og garanteret usikkerhed 1/3 af tolerancen
- Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en højpoleret spejllignende finish
- Der er lavet vægte i masser fra 1 gram til 20 kg Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
- Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie
- NVLAP Kalibreringscertifikat er akkrediteret til ISO 17025, som kan genkendes gennem ILAC
Tekniske data
NVLAP Akkrediteret certifikat | |
10 kg | |
Beskyttende etui |
Troemner Alloy 8 | |
5 mg |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML E1, NVLAP > 10 kg
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion