Få mere at vide
Ohaus™ Kalibreringsvægt af rustfrit stål
Artikelnummer. 12773285 Shop alle Ohaus produkter
Vægt (metrisk):
50 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12773285
Brand: Ohaus™ 11117146
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Justeret til at opfylde eller overstige OIML M1 tolerancer
  • Opfylder OIML M1 standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OIML M1 klasse
Vægt (metrisk) 50 g