Få mere at vide
Ohaus™ Rustfrit stål Kalibreringsvægt Vægt - OIML E1 Wire, NVLAP
Leveres med en NVLAP Akkrediteret certifikat og tilpasset til at opfylde eller overskride OIML E1-tolerancer
1465.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | NVLAP Akkrediteret certifikat |
---|---|
Materiale | Rustfrit stål (316) |
Inkluderer | Beskyttende etui |
Artikelnummer | Brand | Masse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Masse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
16652302
|
Ohaus™
30517963 |
1 mg |
1465.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16662302
|
Ohaus™
30517964 |
2 mg |
1465.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16672302
|
Ohaus™
30517965 |
5 mg |
1465.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16682302
|
Ohaus™
30517966 |
10 mg |
1465.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16692302
|
Ohaus™
30517967 |
20 mg |
1465.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16602312
|
Ohaus™
30517968 |
50 mg |
1465.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16612312
|
Ohaus™
30517969 |
100 mg |
1465.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16622312
|
Ohaus™
30517970 |
200 mg |
1465.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16632312
|
Ohaus™
30517971 |
500 mg |
1465.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- OIML klasse E1 tilbyder høj nøjagtighed med snævre tolerancer og garanteret usikkerhed 1/3 af tolerancen
- Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en højpoleret spejllignende finish
- Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie
- NVLAP Kalibreringscertifikat er akkrediteret til ISO 17025, som kan genkendes gennem ILAC
Tekniske data
NVLAP Akkrediteret certifikat | |
Rustfrit stål (316) | |
Beskyttende etui |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ohaus™ Rustfrit stål Kalibreringsvægt Vægt - OIML E1 Wire, NVLAP