Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfrit stål kabel
Artikelnummer. p-7138899 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
25m
50m
Artikelnummer. 15809351
Brand: Sampling Systems™ 5070D10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ Rustfrit stålkabel er designet til at blive brugt sammen med en engangsbailer med eller uden en vægtet ende.
  • Kabel til engangsbailer
  • PTFE belagt rustfrit stål
  • Fås i mange forskellige længder
Tekniske data
Produkttype Kabel
Materiale Rustfrit stål
Slutte PTFE
Til brug med (udstyr) Engangsbailer
Længde (metrisk) 10 m