Få mere at vide
VACUUBRAND™ Butterfly passageventil i rustfrit stål
Artikelnummer. 10564902 Shop alle Vacuubrand produkter
Til brug med:
KF VS 40/ DN
KF VS16 / DN
KF VS25 / DN
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10564902
Brand: VACUUBRAND™ 20665006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompakt, økonomisk design, let at gribe, håndtagsbetjent med positionsindikator
Ventilerne i VS og VS C-serien er ventiler af butterfly-typen. En cirkulær ventilplade med en tætningsring på omkredsen drejer rundt om en akse vinkelret på ventilaksen. Som et resultat efterlader ventilerne stort set hele tværsnittet frit, hvilket giver en meget god ledningsevne. Ventilhusene er fremstillet i ét stykke, bearbejdet af solidt materiale, og kræver (udover ventilhovedtætningen) kun én elastisk akseltætning til rotationsbevægelse af akslen. Ventilerne giver lav lækage og minimal afgasningshastighed. VS C-serien har en ventiltætning lavet af perfluorelastomermateriale (ffKM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med KF VS 40/ DN
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1 stk.
Type Sommerfugl passageventil