Få mere at vide
Nickel Electro™ Rustfri stålspande uden gradueringer
Artikelnummer. p-8013892 Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Product Code. 12802034
Brand: Nickel Electro™ BUCS0100
Only null left
Add to basket
Add to basket
Hurtig at rengøre og med et attraktivt skinnende udseende, dette Nickel Electro™ Rustfri stålspand uden graduering, giver god kemikalieresistens og kan håndtere varme væsker.
  • Højkvalitets rustfri stålkonstruktion uden gradueringer
  • Lys poleret finish for nem rengøring
  • God kemisk resistens
  • Kan autoklaveres
Specifications
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 10 l
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Håndtag Materiale Rustfrit stål
Mængde 1 stk.
Overfladetype Bright poleret