Få mere at vide
Nickel Electro™ Rustfri stålspande uden gradueringer
Artikelnummer. 12822034 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12822034 15 l Hver
12802034 10 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12822034 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. BUCS0150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00 DKK
    519.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 82.78 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Hurtig at rengøre og med et attraktivt skinnende udseende, dette Nickel Electro™ Rustfri stålspand uden graduering, giver god kemikalieresistens og kan håndtere varme væsker.
  • Højkvalitets rustfri stålkonstruktion uden gradueringer
  • Lys poleret finish for nem rengøring
  • God kemisk resistens
  • Kan autoklaveres
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 15 l
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Håndtag Materiale Rustfrit stål
Mængde 1 stk.
Overfladetype Bright poleret