Få mere at vide
Amsta Rostfritt Spand i rustfrit stål med tud, uden låg, graderet
Artikelnummer. 30284972
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l
20 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30284972 10 l
30284861 15 l
30284963 20 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30284972 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 50606100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2390.00 DKK
    2197.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 192.83 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Spand af højeste kvalitet i rustfrit stål. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Tekniske data
Produkttype Spand, uden låg
Kapacitet (metrisk) 10 l
Gradueringer Ja
Materiale Rustfrit stål