Få mere at vide
Amsta Rostfritt Spand i rustfrit stål med tud, med gradueret låg
Artikelnummer. 30285032
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l
20 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30285032 10 l
30284882 15 l
30284874 20 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30285032 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 50606101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2665.00 DKK
    2449.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 215.66 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Spand af højeste kvalitet i rustfrit stål. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Tekniske data
Produkttype Spand med låg
Kapacitet (metrisk) 10 l
Gradueringer Ja
Materiale Rustfrit stål