Få mere at vide
Nickel Electro™ Rustfri stålspand med håndtag
Artikelnummer. 12882024 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
12882024 Hver
1 options
Artikelnummer. 12882024 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. BUCS0080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.00 DKK
    382.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 61.18 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Nickel Electro™ Rustfri stålspand med håndtag giver god kemikalieresistens og kan håndtere varme væsker.
  • 8 liter spand
  • Rustfri stålkonstruktion uden inddelinger
  • Lys poleret finish for nem rengøring og rustfrit ståltrådshåndtag
  • God kemikalieresistens og kan håndtere varme væsker
  • Stabil i brug
  • Kan autoklaveres
Tekniske data
Produkttype Spand
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Håndtag Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Lys poleret finish
Mængde Ea.
Overfladetype Bright poleret