Få mere at vide
Amsta Rostfritt Spand i rustfrit stål - syrebestandig med tud, med låg, graderet
Beskrivelse
- Højeste kvalitet i rustfrit stål.
- Syrebestandigt 316L/1,4404.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spand med låg |
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |
| Gradueringer | Ja |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |