Få mere at vide
Buerkle™ Rustfri stålspand
Artikelnummer. p-7161101 Shop alle Bürkle produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Kapacitet (metrisk):
15 l
Artikelnummer. 16349541
Brand: Buerkle™ 23090010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den rustfri stålspand er velegnet til at flytte væsker og bulkmaterialer korrekt, især i den kemiske, farmaceutiske eller kosmetiske industri og i fødevare- og dyrefoderindustrien.
  • Rustfrit stål (1.4301)
  • Højglanspoleret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spand
Materiale Rustfrit stål (1.4301)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 2,64 gal.
Farve Sølv
Oversigt Spand
Diameter (engelsk) Ydre 10,83 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 275 mm
Håndtag Materiale Rustfrit stål
Højde (engelsk) 10,83 tommer.
Højde (metrisk) 275 mm
Mængde 1 stk.