Få mere at vide
Buerkle™ Rustfri stålspand
Artikelnummer. 16359541 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
15 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16359541
Brand: Buerkle™ 23090015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den rustfri stålspand er velegnet til at flytte væsker og bulkmaterialer korrekt, især i den kemiske, farmaceutiske eller kosmetiske industri og i fødevare- og dyrefoderindustrien.
  • Rustfrit stål (1.4301)
  • Højglanspoleret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 15 l
Materiale Rustfrit stål (1.4301)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 3,96 gal.
Farve Sølv
Oversigt Spand
Diameter (engelsk) Ydre 12,99 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 330 mm
Håndtag Materiale Rustfrit stål (1.4301)
Højde (engelsk) 12,01''
Højde (metrisk) 305 mm
Mængde 1 stk.