Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri stålspand
Artikelnummer. 15829701 Shop alle Sampling Systems produkter
Artikelnummer. 15829701
Brand: Sampling Systems™ A58615
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ Rustfri stålspande er lavet af et kraftigt 316L rustfrit stål for holdbarhed.
  • Fremstillet af 316L rustfrit stål
  • Sprækkefrit interiør
  • Svinghåndtag
  • Flad bund