Få mere at vide
SI Analytics™ Beslag i rustfrit stål
Artikelnummer. 10751201 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Omvendt flow viskosimeter
Ubbelohde Viskosimeter
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10751201 Ubbelohde Viskosimeter Hver
10241881 Omvendt flow viskosimeter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10751201 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285405043
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt dit viskosimeter mod brud. SI Analytics™ Beslag i rustfrit stål er designet til at sikre, at viskosimetrene holdes i lodret position.
  • Den maksimale afvigelse er< 1°
  • Ved anvendelse i forbindelse med SCHOTT-instrumenter og andre kommercielt tilgængelige gennemsigtige termostater kan viskosimeterne kun bruges med det passende stativ eller beslag
  • Giver beskyttelse til viskosimeter
  • Tillad at viskosimeter holdes lodret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beslag
Til brug med (udstyr) Ubbelohde Viskosimeter
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Til manuelle og automatiske målinger