Få mere at vide
SI Analytics™ Beslag i rustfrit stål
Artikelnummer. 10241881 Shop alle SI Analytics produkter
Til brug med (udstyr):
Omvendt flow viskosimeter
Ubbelohde Viskosimeter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10241881
Brand: SI Analytics™ 285405019
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt dit viskosimeter mod brud. SI Analytics™ Beslag i rustfrit stål er designet til at sikre, at viskosimetrene holdes i lodret position.
  • Den maksimale afvigelse er< 1°
  • Ved anvendelse i forbindelse med SCHOTT-instrumenter og andre kommercielt tilgængelige gennemsigtige termostater kan viskosimeterne kun bruges med det passende stativ eller beslag
  • Giver beskyttelse til viskosimeter
  • Tillad at viskosimeter holdes lodret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beslag
Til brug med (udstyr) Omvendt flow viskosimeter
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Til manuelle og automatiske målinger