Beskrivelse
- Rektangulær, lav rustfri stålskål med robust håndværk og høj funktionalitet
- Fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet 1.4301(304) med fremragende korrosionsbestandighed
- Ideelt til krævende miljøer, hvor hygiejne er afgørende, såsom laboratorier, fødevareforarbejdningsanlæg og farmaceutiske fabrikker
- Lavt design muliggør nem indsættelse og fjernelse af instrumenter eller prøver og forbedrer overblik og tilgængelighed
- Giver rigelig plads til opbevaring, sortering eller transport af redskaber trods kompakte dimensioner
- Glat, letrengjort overflade opfylder høje hygiejnestandarder og understøtter sikre arbejdsmetoder
- Robust, holdbar og korrosionsbestandig konstruktion
- Lav, rektangulær form optimeret til ergonomisk arbejde og hurtig adgang
- En glat overflade sikrer nem rengøring og maksimal hygiejne
- Alsidig i brug
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Dimensioner (L x B x H) | 400 x 200 x 50 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Bakke |
| Form | Lav form, rektangulær |