Få mere at vide
RETSCH Bundsigte i rustfrit stål til SM 200 skæremøller
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1,5 mm
2 mm
250μ m
4 mm
500μ m
6 mm
750μ m
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 1,5 mm |
| Type | Bundsigte |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | SM 200 skæremølle |