Få mere at vide
RETSCH Rustfrit stål bundsigte til SK100 Cross Beater Mills
Artikelnummer. 10605121 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
120μ m
2 mm
200μ m
250μ m
5 mm
500μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10605121
Brand: RETSCH 02.407.0004
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 1 mm
Type Bundsigte
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) SK100 Cross Beater Mills