Få mere at vide
RETSCH Rustfrit stål bundsigte til SK100 Cross Beater Mills
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
120μ m
2 mm
200μ m
250μ m
5 mm
500μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 5 mm |
| Type | Bundsigte |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | SK100 Cross Beater Mills |